Przejdź do
1.07742
Olej silikonowy
for oil baths up to 250°C
Synonim(y):
Silicone oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41103715
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
47 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
viscosity
~200 mPa.s(25 °C)
bp
>250 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 315 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
Application
  • Trójwymiarowe drukowanie ultra miękkiego silikonu z funkcjonalnym gradientem sztywności: Badanie to bada zaawansowane zastosowania oleju silikonowego w druku 3D, w szczególności ukierunkowane na tworzenie materiałów o różnym stopniu sztywności, co może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju bardziej adaptacyjnych i sprężystych struktur w inżynierii i biomechanice. (Young CA, O′Bannon M, Thomson SL, 2024).
  • Superhydrofobowa pianka w połączeniu z TENG pochodzącym z biomasy na bazie upcyklingowanej łupiny orzecha kokosowego do skutecznego oddzielania oleju od wody: Badania te wprowadzają nowe zastosowanie oleju silikonowego w inżynierii środowiska, gdzie jest on wykorzystywany do zwiększenia wydajności systemów separacji oleju i wody poprzez rozwój powierzchni superhydrofobowych, przyczyniając się znacząco do wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju. (Liang J, Zhou Y, Wu Q, Zhu Z, Lin K, He J, Hong H, Luo Y, 2024).
  • Fluorination Modification of Methyl Vinyl Silicone Rubber and Its Compatibilization Effect on Fluorine/Silicone Rubber Composites (Modyfikacja fluorowa kauczuku metylowo-winylosilikonowego i jej wpływ na kompatybilizację kompozytów fluorowo-silikonowych) Koncentruje się na procesach modyfikacji chemicznej w celu zwiększenia interakcji między olejem silikonowym a innymi matrycami polimerowymi, co ma kluczowe znaczenie dla tworzenia materiałów kompozytowych o ulepszonych właściwościach użytkowych w różnych zastosowaniach przemysłowych. (Xing S, Yu C, Ding L, Li S, Pan G, Jin M, Liu L, Wen S, 2024).
  • Regeneracyjne powłoki superhydrofobowe zwiększające wydajność i trwałość izolatorów elektrycznych wysokiego napięcia w zimnym klimacie: Szczegółowe informacje na temat opracowania nowych powłok zawierających olej silikonowy w celu poprawy trwałości i wydajności izolatorów elektrycznych, szczególnie w ekstremalnych warunkach pogodowych, zwiększając w ten sposób niezawodność sieci dystrybucji energii. (Khademsameni H, Jafari R, Allahdini A, Momen G, 2024).
Analysis Note
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,02 - 1,05
Przydatność do kąpieli grzewczej: przechodzi test
Temperatura zapłonu: około 250°C
Lepkość (mPa/s w 25°C): około 200
Produkt może mieć postać lepkiej cieczy, zestalonego stopu lub przechłodzonego stopu.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
641731307815805998
form
liquid
form
nanopowder
form
-
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
transition temp
flash point 315 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
autoignition temp.
460 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
density
3.39 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olej silikonowy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
563.0 °F
flash_point_c
295 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107742010004022536095363
107742100004022536095370
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this oil water-saturated?
    1 answer
    1. The water content for this product has not been determined, as this is not part of the testing specifications.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?