Kluczowe dokumenty
44365
Sigma-Aldrich
Baysilone® oil
viscosity ~1000 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonim(y):
α-(Trimethylsilyl)-ω-(trimethylsilyloxy) polydimethylsiloxane, Silicon oil Baysilone®
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Formularz
liquid
lepkość
~1000 mPa.s, neat(25 °C)
typ lipidu
oils
Cechy i korzyści
100% polydimethylsiloxane with high and low temperature stability, good dielectric properties, low interfacial energy and chemical inertness
Informacje prawne
Baysilone is a registered trademark of Bayer AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2