Przejdź do
85409
Silicone oil
for oil baths (from -50°C to +200°C)
Silicone oil
Synonim(y):
Dimethyl polysiloxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-Si(CH3)2O-]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
MDL number:
494,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Silicone oil,
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
oil
refractive index
n20/D 1.403 (lit.), n20/D 1.406
viscosity
100 mPa.s(20 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 20 °C
General description
Silicone oil is typically used for oil baths in research labs for reactions that require heating/reflux temperatures in the range of -50°C to +200°C. Oil baths provide more uniform heat in comparison to other heating devices.
Silicone oil is useful for the preparation of oil baths having a temperature in the range of -50°C to +200°C.
Application
Silicone oil has been used for the protection of carbon steel alloy samples in a study. Silicone oil has also been used as a heat reservoir during NMR (Nuclear Magnetic Resonance) analysis.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
378321378372378399
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
oil
form
liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.), n20/D 1.406
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
viscosity
100 mPa.s(20 °C)
viscosity
10 cSt(25 °C)
viscosity
350 cSt(25 °C)
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
214.0 °F - closed cup
flash_point_c
101.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Low-temperature atomic layer deposition of Al2O3 thin coatings for corrosion protection of steel: surface and electrochemical analysis.
Diaz B, et al.
Corrosion Science, 53(6), 2168-2175 (2011)
M Findeisen et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 45(2), 175-178 (2006-12-13)
Most established NMR thermometers rely on temperature-dependent chemical shift differences measured from samples that are either neat or concentrated solutions (e.g. ethylene glycol, methanol). These are unsuitable for modern cryoprobes on account of strong radiation damping resulting from the high
Amir Sanati Nezhad et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(20), 8093-8098 (2013-05-01)
Tip-growing cells have the unique property of invading living tissues and abiotic growth matrices. To do so, they exert significant penetrative forces. In plant and fungal cells, these forces are generated by the hydrostatic turgor pressure. Using the TipChip, a
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
85409-1L04061833024096
85409-250ML04061833024119
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review