Przejdź do
378399
Silicone oil
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
Synonim(y):
Dimethylpolysiloxane, Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
564,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-Si(CH3)2O-]n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<5 mmHg ( 25 °C), 5 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C
General description
Silicone oil is a liquid based siloxane that is part of the methyl silicone fluid system. It has a viscosity of 1000 cSt with a refractive index of ~ 1.403 and a dielectric strength of ~ 14 kV/mm. It′s surface tension tends to increase with an increase in the viscosity.
Application
Silicone oil can be used for a wide range of applications such as: heat transferring medium in chemical and petrochemical industries, a dielectric coolant, protective coatings for building materials, a cosmetic additive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
378364378356378437
description
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
description
viscosity 100 cSt (25 °C)
description
viscosity 50 cSt (25 °C)
description
viscosity 100,000 cSt (25 °C)
viscosity
1,000 cSt(25 °C)
viscosity
100 cSt(25 °C)
viscosity
50 cSt(25 °C)
viscosity
100,000 cSt(25 °C)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
form
viscous liquid
density
0.97 g/mL at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C
density
0.971 g/mL at 25 °C
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
214.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101.1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?