Merck
85419
Sigma-Aldrich
Silicone oil AR 200
viscosity ~200 mPa.s,   neat(25 °C)
Synonim(y):
Polyphenyl-methylsiloxane
Wybierz wielkość
100 ML
474,00 zł
500 ML
1900,00 zł
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
474,00 zł
500 ML
1900,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
oil
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453
lepkość
~200 mPa.s, neat(25 °C)
gęstość
1.05 g/mL at 20 °C
Opis ogólny
Silicone oil AR 200 is a polydimethylsiloxane with phenyl groups typically used as a heat transfer or pressure transfer fluid.
Zastosowanie
Silicone oil AR 200 can be used as:
  • A chemical modifier to modify thermosetting phenolic resin to prepare adhesive.
  • A dopant for 4′-n-octyl-4-cyano-biphenyl liquid crystal matrix.
Cechy i korzyści
Especially good thermostability
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
545.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
285 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Janka Mydlová-Memersheimerová et al.
Journal of chromatography. A, 1216(32), 6043-6062 (2009-07-11)
The gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) separation of all 209 polychlorinated biphenyl (PCB) congeners was studied on an extremely efficient 80 m x 0.1mm i.d. capillary column coated with a 0.1 microm film of poly(5%-phenyl methyl)siloxane stationary phase. The quality of
G B Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 18(4), 343-345 (2003-01-25)
An insoluble beta-cyclodextrin polymer cross-linked with epichlorohydrin was prepared. beta-Cyclodextrin polymer (0.26 g) was treated for 0.5 h by a ultrasonator in the mixed solvent (10 mL) of isopropyl ether, methylene dichloride and benzene with a volume ratio 2:1:2, and
Gema Flores et al.
Journal of chromatography. A, 1153(1-2), 29-35 (2007-02-20)
A method based on the use of absorbents as packing materials in the interface of the direct coupling between reversed phase liquid chromatography and gas chromatography (RPLC-GC) is proposed. To that end, a comparative study on different adsorbents and absorbents
Experience with a silicone resin (polymethylphenylsiloxane) hard contact lens.
H Magatani et al.
The CLAO journal : official publication of the Contact Lens Association of Ophthalmologists, Inc, 9(3), 261-266 (1983-07-01)
O Gyllenhaal et al.
Journal of chromatography, 516(2), 415-426 (1990-09-21)
The supercritical fluid chromatography of intact aliphatic amines with different columns is described. One group of amines was based on N,N-dimethyl-n-octylamine and related primary and secondary amines, and the other on the amino alcohol metoprolol and several of its analogues.