Merck
42232
Sigma-Aldrich
Nonyl-β-D-thioglucoside
≥99% (TLC)
Synonim(y):
n-Nonyl β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.46
Beilstein:
6058993
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥99% (TLC)
Formularz
solid
pH
5-8
przewodność
≤40 μS/cm (0.05% in methanol:water (1:1))
rozpuszczalność
methanol: water (1:1): 0.05%, clear, colorless
Absorpcja
≤0.1 at 340 nm
≤0.2 at 280 nm
≤0.25 at 260 nm
ciąg SMILES
CCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H30O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-21-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)20-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
HICSQFRUQXWIGI-QMIVOQANSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bryan W Berger et al.
Biophysical journal, 89(1), 452-464 (2005-04-26)
The effects of various surfactants on the activity and stability of the human adenosine A3 receptor (A3) were investigated. The receptor was expressed using stably transfected HEK293 cells at a concentration of 44 pmol functional receptor per milligram membrane protein