Przejdź do
422231
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
402,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3OC6H4C(=NOH)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro, oxime
SMILES string
N\C(=N/O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3N2O2/c9-8(10,11)15-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
InChI key
COHKFOZYLCDVRK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime (4-TFMBAO) is a benzamidoxime (BAO) derivative containing amidoxime functional group. Its density and freezing point have been determined.
Application
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime (4-TFMBAO) is suitable reactant in the fluorescence (FL) deriving reaction, one of the widely-used methodology specifically used to quantify uracil. It may be used as a reactant in the synthesis of oxadiazoles. It may also be used a fluorogenic agent in the quantification of orotic acid by spectrofluorometric method in human biological specimens.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS001188BOG00133P4100000
description
97%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
113-115 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
214-215 °C (lit.)
functional group
fluoro, amine, oxime
functional group
phenyl, amine, oxime
functional group
amine, oxime
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)