Kluczowe dokumenty
42137
Lactosylsphingosine
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecen-1-yl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
powder
typ lipidu
sphingolipids
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H](N)[C@@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)OC(CO)[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C30H57NO12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(34)19(31)18-40-29-27(39)25(37)28(22(17-33)42-29)43-30-26(38)24(36)23(35)21(16-32)41-30/h14-15,19-30,32-39H,2-13,16-18,31H2,1H3/b15-14+/t19-,20+,21?,22?,23+,24-,25-,26?,27-,28?,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
MQKSCOKUMZMISB-VOCCQAPRSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3