Merck
15522
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-prolinol
puriss., ≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.26
Beilstein:
3650011
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +54±2°, c = 5% in methanol
mp
59-62 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
BFFLLBPMZCIGRM-MRVPVSSYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)