Przejdź do
03200595
p-Coumaric acid
primary reference standard
Synonim(y):
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2207383
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
HWI
mp
214 °C (dec.) (lit.)
application(s)
food and beverages
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
General description
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Biochem/physiol Actions
Hydroxycinnamic acid found in many fruits and vegetables.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C90085582395777
description
primary reference standard
description
≥98.0% (HPLC)
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
grade
primary reference standard
grade
-
grade
analytical standard
grade
TraceCERT®, certified reference material
mp
214 °C (dec.) (lit.)
mp
214 °C (dec.) (lit.)
mp
214 °C (dec.) (lit.)
mp
214 °C (dec.) (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
HWI
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Coumaric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)