Merck
14764
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-D-xylulose
≥80% (TLC)
Synonim(y):
(3S,4R)-3,4,5-Trihydroxy-2-pentanone, 1-Deoxy-D-threo-2-pentulose
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥80% (TLC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in H2O
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H10O4/c1-3(7)5(9)4(8)2-6/h4-6,8-9H,2H2,1H3/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
IGUZJYCAXLYZEE-RFZPGFLSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Metabolit szlaku niemewalonianowego, zwykle występujący u prokariotów, jako prekursor izoprenoidów, a także nieizoprenoidów, takich jak witaminy. Ponieważ szlak ten nie występuje u ludzi, jest on interesujący dla rozwoju leków specyficznych dla bakterii w poszukiwaniu metod leczenia chorób zakaźnych.
Powiązanie
W E. coli 1-deoksy-D-ksyluloza jest przekształcana w 5-fosforan 1-deoksy-D-ksylulozy poprzez fosforylację grupy hydroksylowej C-5 przez D-ksylulokinazę.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ines Neundorf et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 4(11), 1201-1205 (2003-11-13)
Upon feeding of [2-(13)C,4-(2)H]-1-deoxy-D-xylulose to Streptomyces ghanaensis, the deuterium label was retained exclusively at positions C-7 and C-17 in the moenocinol part of the moenomycin antibiotics. This result vindicates the hypothesis that the C(25) structure of moenocinol is assembled from
Jiaqi Liu et al.
Frontiers in plant science, 8, 2082-2082 (2017-12-23)
As one type of the most important alkaloids in the world, terpenoid indole alkaloids (TIAs) show a wide range of pharmaceutical activities that are beneficial for clinical treatments.
Phosphorylation of 1-deoxy-D-xylulose by D-xylulokinase of Escherichia coli.
Wungsintaweekul, J.
European Journal of Biochemistry, 268, 310?316-310?316 (2001)
J Schwender et al.
Planta, 212(3), 416-423 (2001-04-06)
The biosynthesis of the C5 building block of isoprenoids, isopentenyl diphosphate (IPP), proceeds in higher plants via two basically different pathways; in the cytosolic compartment sterols are formed via mevalonate (MVA), whereas in the plastids the isoprenoids are formed via
Andréa Hemmerlin et al.
The Journal of biological chemistry, 278(29), 26666-26676 (2003-05-09)
In plants, two pathways are utilized for the synthesis of isopentenyl diphosphate, the universal precursor for isoprenoid biosynthesis. The key enzyme of the cytoplasmic mevalonic acid (MVA) pathway is 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMGR). Treatment of Tobacco Bright Yellow-2 (TBY-2) cells