14578
Undecyl α-D-maltoside
≥90% (GC)
Synonim(y):
n-Undecyl α-D-maltopyranoside
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Próba
≥90% (GC)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
496.59 g/mol
zanieczyszczenia
≤0.01% undecanol
≤5% β-isomer
pH
7.5-8.5 (1% in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 20%, clear to very faintly turbid, colorless
λ
1 % in H2O
absorpcja UV
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.10
λ: 340 nm Amax: ≤0.05
przydatność
corresponds to standard for fluorescence
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22+,23-/m1/s1
Klucz InChI
UYEMNFYVTFDKRG-BFNKVOCASA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3