135R-1
CD35 (EP197) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonim(y):
C3-binding protein, C3BR, C3b/C4b receptor, C4BR, CD35 antigen, CR1, Complement Receptor 1, Complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), Knops blood group antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP197, monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (135R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (135R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (135R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (135R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (135R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (135R-17-RUO)
vial of 1.0 mL predilute ready-to-use (135R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (135R-18-RUO)
vial of 7.0 mL predilute ready-to-use (135R-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
stężenie
0.1-5.0 μg/mL (predilute)
2.5-125 μg/mL (concentrate)
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
izotyp
IgG
kontrola
tonsil
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
membranous
informacje o genach
human ... CR1(1378)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jakość
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Powiązanie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)