Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1283,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1283,50 zł
Cena katalogowa1510,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable, indirect ELISA: 1:30,000-1:60,000
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SERPINA1(5265)
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form fractionated antiserum |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... SERPINA1(5265) | Gene Information human ... SERPINA1(5265) | Gene Information human ... SERPINA1(5265) | Gene Information human ... AMY1A(276) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?