Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003563
Sigma-Aldrich
Anti-C3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-ARMD9, Anty-C3a, Anty-C3b, Anty-CPAMD1
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QRYYGGGYGSTQATFMVFQALAQYQKDAPDHQELNLDVSLQLPSRSSKITHRIHWESASLLRSEETKENEGFTVTAEGKGQGTLSVVTMYHAKAKDQLTCNKFDLKVTIKPAPETEKRPQDAKNTMILEICTRYRGDQDATMS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... C3(718)
Opis ogólny
C3 (składnik dopełniacza 3) jest kluczowym składnikiem układu dopełniacza. Działa na niego konwertaza C3, która wytwarza aktywowany C3b.[1] Jest to dominujące białko układu dopełniacza, należące do rodziny białek a2-makroglobulinowych. Zawiera reaktywne wiązanie tioestrowe oraz łańcuchy α- i β o masie odpowiednio 115 i 75 kDa. Razem tworzą one 13 domen. Domeny te są podzielone na pojedynczy łącznik (LNK), anafilatoksynę (ANA/C3a), C1r/C1s-UEGF-BMP1 (CUB), C345c i domeny zawierające tioester (TED), a mianowicie osiem domen makroglobulinowych (MG1-MG8). Gen C3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
Complement C3 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-C3 wytwarzane u królików zostało wykorzystane w macierzach paciorków przeciwciał w celu namierzenia białka C3.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
C3 (składnik dopełniacza 3) jest kluczowym składnikiem układu dopełniacza. Działa na niego konwertaza C3, która wytwarza anafilatoksynę C3a i opsoninę C3b. Wiadomo, że C3a posiada aktywność przeciwgrzybiczą i przeciwbakteryjną oraz działa jako chemoatraktant. Promuje reakcje zapalne, takie jak uwalnianie granulek, tworzenie rodników tlenowych, inicjuje uwalnianie histaminy, skurcz mięśni gładkich i indukuje przepuszczalność naczyń. C3b stymuluje opsonofagocytozę i jest związany z produkcją nadmiaru konwertazy C3 do wytwarzania konwertazy C5. C3 może zmniejszać patogenezę mutacji rodopsyny, która prowadzi do barwnikowego zapalenia siatkówki.
Składnik dopełniacza 3 jest określany jako C3, ASP, C3a, C3b, AHUS5, ARMD9, CPAMD1 i HEL-S-62p. Jest to kluczowe białko fazy płynnej układu odpornościowego. Aktywacja tego genu przez dopełniacz powoduje powstawanie wielu kompleksów białek osocza C3b w surowicy. Pomaga on w rozpoznawaniu i znakowaniu uszkodzonych białek osocza w celu ich późniejszego usunięcia z krwi bez wyzwalania funkcji prozapalnych. Poziomy C3 w surowicy są związane z ABI i angiograficznymi parametrami miażdżycy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78221
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Fehérvári et al.
International angiology : a journal of the International Union of Angiology, 33(1), 35-41 (2014-01-24)
Recent evidences show correlations between atherosclerosis and the serum level of third component of complement (C3). However, there is less data on the connection of C3 and the severity of atherosclerosis. The aim of our study was to evaluate the
Genomic Characterization of LIGHT Reveals Linkage to an Immune Response Locus on Chromosome 19p13.3 and Distinct Isoforms Generated by Alternate Splicing or Proteolysis
Granger SW
Journal of Immunology, 167 (9), 5122-5128 (2001)
Elizabeth Rodriguez et al.
The Journal of biological chemistry, 290(4), 2334-2350 (2014-12-10)
The solution structure of complement C3b is crucial for the understanding of complement activation and regulation. C3b is generated by the removal of C3a from C3. Hydrolysis of the C3 thioester produces C3u, an analog of C3b. C3b cleavage results
Rhodopsin T17M Mutant Inhibits Complement C3 Secretion in Retinal Pigment Epithelium via ROS Induced Downregulation of TWIST1.
Xiong S, et al.
Journal of Cellular Biochemistry (2017)
The secreted Candida albicans protein Pra1 disrupts host defense by broadly targeting and blocking complement C3 and C3 activation fragments.
Luo S, et al.
Molecular Immunology, 93, 266-277 (2018)