Przejdź do
259705
Methyl formate
spectrophotometric grade, ≥98%
Synonim(y):
Formic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-481-7
Beilstein/REAXYS Number:
1734623
MDL number:
Assay:
≥98%
Grade:
spectrophotometric grade
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
32-34 °C (lit.)
Vapor pressure:
32.81 psi ( 55 °C), 9.21 psi ( 20 °C)
850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
spectrophotometric grade
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
32.81 psi ( 55 °C), 9.21 psi ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
23 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
<0.05% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 259 nm Amax: 1.00, λ: 260 nm Amax: 0.70, λ: 265 nm Amax: 0.20, λ: 270 nm Amax: 0.04, λ: 310-400 nm Amax: 0.1
SMILES string
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
InChI key
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl formate (MF) is one of the most significant intermediates in C1 chemistry. MF has been used to produce methanamide, N, N-dimethylformamide, dimethyl carbonate, methyl glycolate, acetic acid, ethylene glycol, methyl methacrylate, and high-purity CO. Additionally, MF can be used as a solvent for nitrocellulose and cellulose acetate.
Application
  • Bifunctionality of Re Supported on TiO(2) in Driving Methanol Formation in Low-Temperature CO(2) Hydrogenation.: This article explores the catalytic roles of methyl formate in methanol production from CO2 hydrogenation, providing a pathway for sustainable chemical synthesis (Urakawa A et al., 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4683706547291056
description
spectrophotometric grade, ≥98%
description
reagent grade, 97%
description
analytical standard
description
anhydrous, 99%
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥99.8% (GC)
assay
99%
grade
spectrophotometric grade
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
anhydrous
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
refractive index
n20/D 1.343 (lit.), n20/D 1.344
refractive index
n20/D 1.343 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl formate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-31-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)