Merck
79613
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Synonim(y):
Metaphosphoric acid
About This Item
Wzór liniowy:
(HPO3)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Postać
crystalline
zawiera
57-63% NaPO3 as stabilizer
stężenie
≥33.5% (T)
metody
HPLC: suitable
rozpuszczalność
water: miscible
gęstość
2 g/cm3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Klucz InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.
Zastosowanie
meta-Phosphoric acid may be employed as an extraction reagent during isocratic reversed-phase ion-pairing high performance liquid chromatographic analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in plant.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
M A Kall et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 730(1), 101-111 (1999-08-07)
The total vitamin C amount in different food and plasma samples was determined by a dual detection system, after HPLC separation, with direct detection of ascorbic acid and indirect fluorimetric detection of dehydroascorbic acid after a post-column O-phenyldiamine derivatisation. The
Produkty
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.