gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥96%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
skład
n-heptane, 96%
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.02% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
tw
98 °C (lit.)
98 °C
mp
−91 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λmaks.
400 nm (2nd)
λmax
0.01 at 254 nm
absorpcja
0.10 at 225 nm
0.40 at 210 nm
1.0 at 197 nm
Zastosowanie
food and beverages
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tools and techniques for solvent selection: green solvent selection guides.
Heptane (n-Heptane) is a primary reference fuel (PRF) for the rating of octane numbers of fuels in internal combustion engines. Its cetane number has been reported to be 56. Mechanism and kinetic studies of its oxidation in flow reactors, shock tubes and rapid compression machines have been proposed. Its thermal decomposition has been studied under different conditions of temperature and pressure. Its oxidative dehydrogenation in the presence of magnesium oxide supported vanadium catalyst has been investigated. Molybdenum phosphide supported on Hβ zeolite (MoP/Hβ) catalyzed hydroisomerization of n-heptane has been reported to be enhanced by doping with secondary metals (Cr, Ni or Ce).
Zastosowanie
- To compose the solvent mixtures for the purification of N-acylpyrrolidine derivatives of fatty acid methyl esters (FAMEs) by TLC (Thin Layer Chromatography).
- To generate chiral alcohols and heptanones, via whole cell double oxidation.
- As a solvent in the synthesis of isopropyl acetate, via esterification of acetic acid with isopropyl alcohol catalyzed by lipase immobilized on silica.
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).