klasa czystości
biotech. grade
gęstość pary
2.72 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
12.4 %
zanieczyszczenia
≤0.002% NH3
≤0.003% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
tw
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Cu:, passes test (limit about 5 ppm)
ciąg SMILES
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
Klucz InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- complexes with cobalt(II) halides
- pyridine-d 5, a deuterated form of pyridine
- ionic liquid matrices (ILMs)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup