Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł |
Informacje o tej pozycji
268,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.72 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
899 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.4 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.509 (lit.), n20/D 1.510
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) peptide synthesis | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade reagent grade | grade ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥99.0% |
| format neat | format neat | format - | format - |
| vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) | vapor density 2.72 (vs air) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 157163-10G | 04061838743237 |
| 02486-1ML | 04061838617569 |