klasa czystości
ACS reagent
opis
oxidizing efficiency >= 99.6%
Próba
≥80.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: bismuth
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
ślady kationów
Mn: ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.3O/q;+1;;;-1
Klucz InChI
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- As an oxidant in the preparation of hexavalent Americium (Am) during the separation of Am from the lanthanides.
- Hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride (BiOCl) micrometer-sized single crystals.
- As a precursor in the synthesis of bismuth nanoforms under microwave (MW) irradiation.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3