Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
application(s)
pharmaceutical
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; cancer; endocrinological disorders
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Wapń jest mierzony w celu monitorowania chorób kości lub zaburzeń regulacji wapnia. Podwyższony poziom wapnia w surowicy występuje w nadczynności przytarczyc, przerzutowych zmianach kostnych i hiperwitaminozie. Z kolei obniżone poziomy obserwuje się w przypadku niedoczynności przytarczyc, nerczycy, krzywicy, stłuszczenia wątroby, zapalenia nerek i zespołów utraty wapnia. Poziom wapnia w moczu pomaga zrozumieć, w jaki sposób nerki radzą sobie z wapniem w niektórych chorobach przytarczyc. Poziom wapnia w moczu jest również niezbędny w ocenie kamieni nerkowych.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania wapnia we krwi, moczu, ślinie i innych próbkach biologicznych, a także do badania wpływu leków na metabolizm wapnia.
Biochem/physiol Actions
Zestaw Calcium Assay Kit został zaprojektowany do bezpośredniego pomiaru wapnia w próbkach biologicznych bez konieczności ich wstępnej obróbki. Zawarty w zestawie barwnik fenolosulfonephthalein tworzy bardzo stabilny kompleks o niebieskim zabarwieniu, szczególnie z wolnym wapniem. Intensywność koloru, mierzona przy długości fali 612 nm, jest wprost proporcjonalna do stężenia wapnia w próbce. Zoptymalizowana formuła minimalizuje wszelkie zakłócenia przez substancje takie jak magnez, lipidy, białko i bilirubina.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania zestawu wynosi od 0,08 mg/dL (20 µM) do 20 mg/dL (5 mM).
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
- Zoptymalizowana formuła znacznie poprawiła stabilność odczynnika i sygnału.
- Niski poziom zakłóceń w próbkach biologicznych. Nie jest wymagana obróbka wstępna. Testy mogą być wykonywane bezpośrednio na surowych próbkach biologicznych, tj. w obecności lipidów, białka, magnezu, żelaza i cynku.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?