Przejdź do
906700
Sodium perchlorate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
Hyperchloric acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
340,00 zł
289,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
2601,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
289,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
product line
Redi-Dri™
assay
≥98.0%
form
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤5 ppm, K: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Application
Redi-Dri™ is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri™ offers a more convenient and safer way to handle the products.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
931950410241381225
description
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
description
≥99.9% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98.0%
description
99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
form
crystalline
assay
≥98.0%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥98.0%
assay
99.99% trace metals basis
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
ACS reagent
grade
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤20 ppm, chloride (Cl-): ≤30 ppm
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
anion traces
-
cation traces
Ca: ≤0.02%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm, K: ≤0.05%
cation traces
K: ≤500 ppm, Fe: ≤5 ppm
cation traces
Ca: ≤0.02%, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP), K: ≤0.05%, Fe: ≤5 ppm
cation traces
-
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium perchlorate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Narządy docelowe
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)