Merck
293245
Sigma-Aldrich
1-Octanol
suitable for HPLC, ≥99%
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Wybierz wielkość
100 ML
475,00 zł
1 L
641,00 zł
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
475,00 zł
1 L
641,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
1697461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
196 °C (lit.)
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.14 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
523 °F
granice wybuchowości
8 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.010% water
pozostałość po odparowaniu
<0.004%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Chrna1(11435)
Opis ogólny
This solvent is glass distilled, submicron filtered and subjected to rigorous specification testing to provide lot-to-lot consistency.
Zastosowanie
Designed for use with HPLC instrumentation and organic synthesis applications.
HPLC-grade 1-octanol is also suitable as a solvent/reagent for:
  • Solubility studies of clofazimine in drug formulation
  • Analysis of semi-volatile oxygenated compounds of pyrolysis bio oils by GC-MS
Działania biochem./fizjol.
Blocks T-type Ca2+ channels
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 744-744 (1994)
Photocatalytic degradation of 1-octanol on anchored titanium oxide and on TiO2 powder catalysts.
Yamashita H, et al.
J. Catal., 158(1), 97-101 (1996)
Mechanisms of PVDF membrane formation by immersion-precipitation in soft (1-octanol) and harsh (water) nonsolvents.
Young TH, et al.
Polymer, 40(19), 5315-5323 (1999)
Characterization of titanium-silicon binary oxide catalysts prepared by the sol-gel method and their photocatalytic reactivity for the liquid-phase oxidation of 1-octanol.
Yamashita H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 102(30), 5870-5875 (1998)
Digamber Rane et al.
Methods in enzymology, 640, 1-35 (2020-06-21)
Peroxynitrite (PNT) is a highly reactive oxidant that plays a key role in the destruction of foreign pathogens by specific phagocytic immune cells such as macrophages. However, when its production is dysregulated, this oxidant can contribute to cardiovascular disease, neurological
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis