Merck
1.00991
1-Oktanol
EMPLURA®
Synonim(y):
Alkohol n-oktylowy
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-917-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
195 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.031 hPa ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.031 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.005% Free acid (as C8H16O2), ≤0.1% Water, ≤1% Foreign alcohols (GC)
kinematic viscosity
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 86 °C
solubility
0.43 g/L (External MSDS)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Charakterystyka związków lotnych: W niniejszym badaniu wykorzystano 1-Oktanol do analizy lotnych związków w soku pomarańczowym Valencia. Podkreślono jego zastosowanie w przemyśle spożywczym, w szczególności w kontroli i zapewnianiu jakości, co jest niezbędne dla badaczy i specjalistów w sektorze nauk o żywności (Han et al., 2024).
  • Bezkontaktowa multidiagnostyczna spektroskopia NMR/dielektryczna in situ: W badaniu omówiono zastosowanie 1-Oktanolu w opracowywaniu bezkontaktowych technik diagnostycznych, korzystnych dla chemików i materiałoznawców zajmujących się metodologiami analitycznymi i diagnostycznymi (Morais et al., 2024).
  • Ekstrakcja bisfenoli z napojów: Podkreślając jego zastosowanie w bezpieczeństwie żywności i testach środowiskowych, w badaniu tym zastosowano ramy oparte na 1-Oktanolu do wykrywania zanieczyszczeń w produktach konsumenckich, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zdrowia publicznego i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym (Cheng et al., 2024).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Wolny kwas (jako C₈H₁₆O₂): ≤ 0,005 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,824 - 0,827
Alkohole obce (GC): ≤ 1,0 %
Substancje łatwo zwęglające się: zgodne
Woda: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oktanol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
187.7 °F
flash_point_c
86.5 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100991100004022536013701
100991602504022536013725