Przejdź do
112615
1-Octanol
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Alcohol C8, Capryl alcohol, Octyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-917-6
Beilstein/REAXYS Number:
1697461
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
99%
Bp:
196 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.14 mmHg ( 25 °C)
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
523 °F
expl. lim.
8 %
dilution
(for general lab use)
impurities
≤0.5% (water)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Chrna1(11435)
General description
1-Octanol (n-Octanol) is an ionic liquid and a linear alcohol having an aromatic odor.It has a relatively high boiling point, low water solubility and moderate viscosity. It can be synthesized from capric esters via catalytic hydrogenation. Its oxidative decomposition in the presence of anchored photocatalysts (anchored titanium oxide catalysts and standard TiO2 powder) has been investigated. Its liquid-phase oxidation to 1-octanal in the presence of Ti/Si binary oxide catalysts has been reported. It has gained wide recognition as an extraction solvent in analytical chemistry.
Application
1-Octanol may be used in the preparation of crystalline poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes.
Biochem/physiol Actions
Blocks T-type Ca2+ channels
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
187.7 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)