Merck
270555
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamide
suitable for HPLC, ≥99.9%
Wybierz wielkość
100 ML
181,00 zł
1 L
830,00 zł
18 L
9150,00 zł
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
181,00 zł
1 L
830,00 zł
18 L
9150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Beilstein:
1737614
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
181,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
granice wybuchowości
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.030% water
pozostałość po odparowaniu
<0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Ternary Phase-Field Simulation of Poly(vinylidene fluoride) Microporous Membrane Structures Prepared by Nonsolvent-Induced Phase Separation with Different Additives and Solvent Treatments: Badanie to podkreśla zastosowanie N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) w przygotowaniu zaawansowanych membran z poli(fluorku winylidenu), pokazując jego kluczową rolę w ulepszaniu przetwarzania polimerów i struktur membran w materiałoznawstwie (Zhang et al., 2024).
  • Ulepszona wydajność usuwania białek przez membranę ultrafiltracyjną PES z pustymi włóknami o strukturze przypominającej gąbkę: Badania wykazały skuteczność DMAC w produkcji wysokowydajnych membran ultrafiltracyjnych, podkreślając jego znaczenie w zastosowaniach biomedycznych i oczyszczaniu ścieków (Zhao et al., 2024).
  • Aerożele poli(fluorku winylidenu) z alfa, beta i gamma; Formy krystaliczne: Korelacja właściwości fizykochemicznych ze strukturami polimorficznymi: Artykuł przedstawia wszechstronność DMAC jako rozpuszczalnika w syntezie aerożeli poli(fluorku winylidenu), łącząc jego zastosowanie ze znaczącymi postępami w zrozumieniu krystaliczności i właściwości polimeru (Suresh et al., 2024).
  • Estry celulozy: Synteza w celu dalszego tworzenia warstw z nanocząstkami magnetytu: Badanie wykorzystuje DMAC do syntezy zaawansowanych warstw estrów celulozy zintegrowanych z nanocząstkami magnetytu, ilustrując jego potencjał w opracowywaniu wielofunkcyjnych materiałów do różnych zastosowań przemysłowych (Furlan Sandrini et al., 2024).
Opakowanie
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?