Merck
269336
Sigma-Aldrich
Peracetic acid solution
Peracetic acid solution
32 wt. % in dilute acetic acid
Synonim(y):
Peroxyacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
Beilstein:
1098464
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Produkt 269336 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
ciśnienie pary
20 mmHg ( 25 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
acetic acid, 40-45%
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
29.0-35% (by sodium thiosulfate, titration)
32 wt. % in dilute acetic acid
zanieczyszczenia
<6.0% hydrogen peroxide
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3876
pH
<1
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OO
InChI
1S/C2H4O3/c1-2(3)5-4/h4H,1H3
Klucz InChI
KFSLWBXXFJQRDL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas nadoctowy (PAA) to kwas nadtlenowy, który jest powszechnie stosowany jako doskonały środek utleniający w syntezie organicznej. Jest również stosowany jako środek wybielający i sterylizujący.
Zastosowanie
Roztwór kwasu nadoctowego (32% mas. w rozcieńczonym kwasie octowym) może być stosowany jako utleniacz do selektywnego epoksydowania alifatycznych końcowych alkenów w obecności nadchloranu manganu(II) jako katalizatora w temperaturze otoczenia. Jest również stosowany do utleniania siarczków, selenków i amin.
Cechy i korzyści
  • Łatwa synteza
  • Odczynnik przyjazny dla środowiska
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ultrasound-assisted MnO2 catalyzed homolysis of peracetic acid for phenol degradation: The assessment of process chemistry and kinetics.
Rokhina EV, et al.
Chemical Engineering Journal, 276, 91-96 (2015)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 894-894 (1994)
Mi Li et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 237-237 (2017-12-08)
Hydrothermal pretreatment using liquid hot water (LHW) is capable of substantially reducing the cell wall recalcitrance of lignocellulosic biomass. It enhances the saccharification of polysaccharides, particularly cellulose, into glucose with relatively low capital required. Due to the close association with
Xinqiang Xie et al.
Nucleic acids research, 40(18), 9115-9124 (2012-07-10)
Diverse bacteria contain DNA with sulfur incorporated stereo-specifically into their DNA backbone at specific sequences (phosphorothioation). We found that in vitro oxidation of phosphorothioate (PT) DNA by hydrogen peroxide (H(2)O(2)) or peracetic acid has two possible outcomes: DNA backbone cleavage
Abelardo González et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 84(3), 247-253 (2012-07-05)
Disinfection of an advanced primary effluent using a continuous-flow combined peracetic acid/ultraviolet (PAA/UV) radiation system was evaluated. The purpose was to determine whether the maximum microbial content, established under Mexican standards for treated wastewaters meant for reuse--less than 240 most
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the shelf life of this product? I do not see an expiration date on the bottle.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ames, IA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Peracetic acid
    We were happy to get a different size since the larger solution was back ordered