Merck
M39008
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexene
99%
Synonim(y):
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
Wybierz wielkość
5 G
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
367,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.17
Beilstein:
1901299
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
gęstość
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Klucz InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Methylcyclohexene is used in the synthesis of an enantiomerically pure oxaliplatin derivative, {(1R,2R,4R)-4-Methyl-1,2-cyclohexanediamine}oxalatoplatinum(II), which exhibits good anticancer activity.[1] It is also used in the preparation of N,N-diethyldithiocarbamate functionalized 1,4-polyisoprenes.[2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of N, N-diethyldithiocarbamate functionalized 1, 4-polyisoprene, from natural rubber and synthetic 1, 4-polyisoprene.
Derouet D, et al.
European Polymer Journal, 43(5), 1806-1824 (2007)
[(1 R, 2 R, 4 R)-4-methyl-1, 2-cyclohexanediamine] oxalatoplatinum (II): a novel enantiomerically pure oxaliplatin derivative showing improved anticancer activity in vivo.
Abramkin SA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(20), 7356-7364 (2010)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?