Przejdź do
A1653
Albumin from human serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Albumin from human serum
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
HSA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
531,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9760,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Albumin (ALB) constitutes 25% of the proteins produced by the liver. It is a protein of a single polypeptide chain with a thiol group. The ALB gene is mapped to human 4q13.3.[1]
Application
Albumin from human serum has been used:
  • in cyclophilin isomerase assay[2]
  • as a component in blocking solution for immunogold quantification of amino acids and proteins in complex subcellular compartments[3]
  • in G-pseudotyped HIV (PHIV) assay mixture to study its effect on GSK364735 antiviral potency[4]
Albumin was used to test its effect on the in vitro bactericidal activity of cefditoren against penicillin-resistant Streptococcus pneumonia.[5]
It has been clinically used in serious and often life-threatening conditions, such as shock and blood loss due to trauma, burns, and surgery.[6]
Biochem/physiol Actions
Albumins are soluble monomeric proteins found in the body fluids and tissues of animals and in some plant seeds. Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones. Serum albumins are also vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood.
Serum albumin functions as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones, and is vital in regulating the colloidal osmotic pressures of blood. Albumin is also seen to bind to exogenous substances, particularly drugs (e.g., ibuprofen, warfarin), and strongly influence their pharmacokinetics. Oxidative stress leading to changes in the redox state of albumin has widely varied effects on its physiological function.
Albumin serves as a protein repository and functions as a binding and transport protein. Albumin binding dissolves the biomolecules in blood and ensures its effective transport. This prevents the loss of substance through excretion. Pathological conditions like vasculitis, lymphangiectasia, glomerulonephritis, and hepatic sinusoidal hypertension might result in hypoalbuminemia.
Analysis Note
Remainder mostly globulins
Other Notes
View more information on human serum albumin.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9511A3782A8301
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from human serum
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 本製品はプールした血清由来のHSAになりますでしょうか?また、インフォームドコンセントは取得されていますでしょうか?
    1 answer
    1. This product is derived from pooled serum. Informed consent has been obtained.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ridgefield, CT
    • Reviews 3
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    good solid version of albumin
    Have ordered a few times, product is useful. Crystals are easy to weigh.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review