Merck
237159
Sigma-Aldrich
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Wzór liniowy:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
807.72
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
ACS reagent
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lead
zanieczyszczenia
≤0.02% insol. dil. HOAc
≤1.0% insol. H2O
≥33.0% basic lead
strata
≤1.5% loss on drying
ślady anionów
NO3- and NO2-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.003%
ślady kationów
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
ciąg SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
Klucz InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Befus et al.
International archives of allergy and applied immunology, 76(3), 232-236 (1985-01-01)
We have studied the distribution and abundance of histochemically distinct mast cell subpopulations in the normal small and large intestine of man. One subpopulation has histochemical properties similar to the functionally distinct intestinal mucosal mast cell (MMC) of the rat
L A Poirier et al.
Cancer research, 44(4), 1520-1522 (1984-04-01)
The ability of the physiologically essential divalent metals calcium and magnesium to inhibit the tumorigenic activities of lead and nickel towards the lungs of strain A mice was investigated. The tumorigenic salts lead(II) subacetate and nickel(II) acetate were injected i.p.
K S Kasprzak et al.
Carcinogenesis, 6(2), 279-282 (1985-02-01)
Seven groups of 4-week-old male Sprague-Dawley rats, 30 animals/group, were fed for 18 months a commercial chow diet with or without 1% admixture of lead subacetate (Pb-Acet) and 0, 0.3, 1, 3 and 6% of calcium acetate (CaAcet). Feeding a
A Tülin Mansur et al.
Mycoses, 54(4), e205-e207 (2009-11-03)
Fusarium species may cause localised skin infections in immunocompetent individuals. At least half of these infections are preceded by skin breakdown. The lesions are characterised by slow progression and good response to therapy. Here we present a 60-year-old non-diabetic man
F J Fritz et al.
International archives of allergy and applied immunology, 88(3), 360-362 (1989-01-01)
Normal adult rats were used to quantitate and characterize mast cells in the male genital tract. The tissues were either fixed in a fixative containing formalin (Schaffer solution) or with basic lead acetate (BLA) to identify 'connective-tissue mast cells' and