Merck
1.05362
L-izoleucyna
for biochemistry
Synonim(y):
izoleucyna, Ile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.17
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-798-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
solubility
40 g/L
bulk density
470 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3][C@@H]([C@H](CC)C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek lub płatki
Wygląd roztworu (1 mol/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l): klarowny i bezbarwny
Spec. skręcalność (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): +36,2 do +37,2
Absorpcja UV (260 nm, 1 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.10
Absorpcja UV (280 nm, 1 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l): ≤ 0.10
Chlorek (Cl): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Wapń): ≤ 0.001 %
Co (Kobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
K (Potas): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,005 %
NH₄ (Amon): ≤ 0.01 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Obce aminokwasy: ≤ 0,5 %
Inne substancje ninhydrynowe: ≤ 0,1 %
Straty podczas suszenia (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-izoleucyna
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c