Merck
236098
Sigma-Aldrich
Aluminum fluoride trihydrate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
AlF3·3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
powder
gęstość
2.88 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].F[Al](F)F
InChI
1S/Al.3FH.3H2O/h;3*1H;3*1H2/q+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystallographic Evidence for the Trihydrate of Aluminum Fluoride.
Freeman RD.
The Journal of Physical Chemistry, 61(2), 256-256 (1957)
The Thermal Decomposition of Ammonium Hexafluoroferrate (III) and Ammonium Hexafluoroaluminate. A New Crystalline Form of Aluminum Fluoride.
Shinn DB, et al.
Inorganic Chemistry, 5(11), 1927-1933 (1966)
Growth and dissolution kinetics of aluminium fluoride trihydrate crystals.
Nielsen AE and Altintas ND.
Journal of Crystal Growth, 69(2), 213-230 (1984)
Buchel KH, et al.
Industrial Inorganic Chemistry, 1-1 (2008)