Merck
338958
Triethyl 3-methyl-4-phosphono-2-butenoate, mixture of cis and trans
technical grade, 80%
Synonim(y):
Diethyl 3-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-propenyl phosphonate, Triethyl 3-methyl-4-phosphonocrotonate, Triethyl 4-phosphonosenecioate, mixture of cis and trans
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CH2C(CH3)=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2417880
Assay:
80%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
density
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)\C=C(/C)CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C11H21O5P/c1-5-14-11(12)8-10(4)9-17(13,15-6-2)16-7-3/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+
InChI key
OQKGPUSERILONW-CSKARUKUSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Bicyclodecenes and oxabicyclodecenes via intramolecular [4 + 3]-cycloaddition, using alkylation, olefination and coupling
  • Methyloctatrienoic acid retinoid X receptor modulators from insulin sensitizers for the treatment of type II diabetes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)