Merck
401277
Sigma-Aldrich
Cesium oxalate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Oxalic acid cesium salt
Wybierz wielkość
5 G
348,00 zł
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
348,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(COOCs)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.83
Beilstein:
3709030
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
348,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Cs/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
HEQUOWMMDQTGCX-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Egor Evlyukhin et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(28), 18949-18956 (2018-06-06)
X-ray induced damage has been known for decades and has largely been viewed as a tremendous nuisance. We, on the other hand, harness the highly ionizing and penetrating properties of hard X-rays to initiate novel decomposition and synthetic chemistry. Here