Przejdź do
656895
Nickel(II) sulfate
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel(2+) sulfate, Nickelous sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NiSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.76
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-104-9
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
anhydrous
Form:
solid
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: nickel
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
LGQLOGILCSXPEA-UHFFFAOYSA-L
General description
Nickel(II) sulfate is an inorganic compound that exhibits high solubility in water. It is commonly used in electroplating, as a chemical intermediate in the preparation of other nickel salts, and as a source of nickel ions for various processes. Additionally, it has applications in the battery industry and as a catalyst in organic synthesis.
Properties of NiSO4:      
  • Highly soluble in water     
  • It can participate in redox reactions  
  • It can form complexes with various ligands
Application
Nickel(II) sulfate can be used as a precursor to synthesize:    
  • Nickel-based electrocatalysts for oxygen evolution.      
  • Ni-doped titanium dioxide nanoparticles for the photocatalytic degradation of organic pollutants such as methyl orange.     
  • Spherical silica particles coated with Ni, which find application in the field of ceramic industry and in catalysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
940631203890939331
description
99.99% trace metals basis
description
(anhydrous), ≥99.9% trace metals basis (basis)
description
99.999% trace metals basis
description
≥99.9% trace metals basis
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
crystals and lumps
form
powder or crystals
assay
99.99% trace metals basis
assay
(EDTA titration), ≥99.9% trace metals basis (basis)
assay
99.999% trace metals basis
assay
98-102% (EDTA, complexometric), ≥99.9% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1000 ppm trace metals basis
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
-
reaction suitability
core: nickel
reaction suitability
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
respiratory tract irritation
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7786-81-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review