Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł 426,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[CH(CH3)2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-773-1
Beilstein/REAXYS Number:
1905828
MDL number:
Assay:
96%
188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
autoignition temp.
840 °F
impurities
<5% 1,2 and 1,4- isomer
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1cccc(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 98% | description 0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer, 96% |
| assay 96% | assay 95% | assay 98% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| bp 203 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| density 0.856 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.171 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| mp −63 °C (lit.) | mp - | mp 66-68 °C (lit.) | mp 90-94 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.488 (lit.) | refractive index n20/D 1.532 | refractive index - | refractive index - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?