Merck
P27100
Sigma-Aldrich
N-Phenylmaleimide
97%
Synonim(y):
1-Phenyl-pyrrole-2,5-dione, 1-[4-(Acetoxy)phenyl]maleimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.17
Beilstein:
125098
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
tw
162-163 °C/12 mmHg (lit.)
mp
85-87 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Klucz InChI
HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges