Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-564-8
Beilstein/REAXYS Number:
1525008
MDL number:
Assay:
95%
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
97 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
imide, maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-2-5-8-6(9)3-4-7(8)10/h3-4H,2,5H2,1H3
InChI key
DABFKTHTXOELJF-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Refrigerate
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 97 °C/18 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 138-140 °C/7 mmHg (lit.) |
| density 1.112 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.807 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.121 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4760 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.448 | refractive index n20/D 1.511 (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?