For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
221716
Ammonium oxalate monohydrate
ACS reagent, ≥99%
Synonim(y):
Oxalic acid diammonium salt
Wybierz wielkość
150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
150,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
Formularz
crystalline powder
crystals or granules
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
pH
6-7 (25 °C, 14.2 g/L)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
Klucz InChI
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?