Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł |
Informacje o tej pozycji
538,00 zł
Nazwa produktu
EX-CELL® CD Insect Cell Medium, w/o Cholesterol
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
EX-CELL®
form
liquid
technique(s)
cell culture | insect: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- EX-CELL® CD Insect Cell Medium can be used as an amplificationmedium and production medium for Spodoptera frugiperda (Sf) cells such as Sf21and Sf9 cells and is compatible with Tni, C636 and S2 cells.
- The media has been optimized to get excellent growth andproductivity for the rhabdoviruse-free Sf-RVN® Insect Cell Line (Sf9). Togetherthose products form the Sf-RVN®Platform.
- This product is intended for research or furthermanufacturing but not for human or therapeutic use
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form liquid | form dry powder | form liquid | form liquid |
| components NaHCO3: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no | components L-glutamine: no |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line EX-CELL® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia