Merck
906794
Bis(neopentyltrimethylammonium) oxalate
Synonim(y):
Szczawian N,N,N,2,2-pentametylopropano-1-aminowy, Szczawian bis(trimetylenopentyloamoniowy)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H40N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.52
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder, crystals or chunks
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ten szczawian bis(neopentylotrimetyloamoniowy) jest stosowany na etapie elucji w nowej metodzie deoksyfluorowania fenoli w laboratorium Rittera. Najpierw do peptydu przyłącza się chronioną Fmoc pochodną aminokwasu rutenu tyrozyny ([CpRu(Fmoc-tyrozyna)]CF3CO2, nr kat. 902314). Następnie szczawian bis(neopentylotrimetyloamoniowy) i chlorek chloroimidazoliowy (nr kat. 904848) ułatwiają elucję fluorku[18F]. Końcowy polipeptyd znakowany[18F]fluorkiem jest przydatny w obrazowaniu pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) do badania różnych zastosowań biologicznych.
Zautomatyzuj reakcje fluorowania za pomocą platformy Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Przestroga
Szczawian bis(neopentylotrimetyloamoniowy) jest higroskopijny i powinien być przechowywany w zamkniętej fiolce lub w eksykatorze.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination