Key Documents
213357
Mercury(II) oxide red
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Mercuric oxide red
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Próba
≥99.0%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: mercury
zanieczyszczenia
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
pozostałości po redukcji
≤0.025%
mp
500 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
ciąg SMILES
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
Klucz InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3