For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
208752
Hexane
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
Synonim(y):
n-Hexane
Wybierz wielkość
341,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
341,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%
klasa czystości
Laboratory Reagent
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0015%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a solvent for the extraction of oil, wax, and fat.
- As a non-polar solvent in chromatographic applications for product separation and purification.
It is also used in the preparation of organolithium reagents because it cannot be easily deprotonated.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.