Przejdź do
32293-M
Hexane
≥99% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur.
Hexane
Synonim(y):
n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
203-777-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexane, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.0001% thiophene, ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.002% free acid (as CH3COOH), ≤0.005% S-compounds (as S), ≤0.01% aromatic substances (as C6H6), ≤0.01% water (Karl Fischer)
refractive index
n20/D 1.3745-1.3755, n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
CCCCCC
suitability
passes test for reaction against H2SO4
application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexane is an alkane hydrocarbon having 5 structural isomeric forms. It is a colorless, combustible liquid. It is one of the essential components of petroleum ether. It can be obtained from petroleum by distillation. It can also be produced by electrolysis of potassium butyrate. It is widely employed organic solvent for the dissolution of fats and oils.
Application
Hexane has been used in the preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).[1] It has been employed for the GC/MS characterization of essential oils extracted from various origins.
Analysis Note
boiling range 67-69°C min. 95%; density (D 20/20) 0.659-0.663
Other Notes
Pertains only in Germany: unversteuert
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
650552
application(s)
peptide synthesis
application(s)
food and beverages
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
HPLC Plus
assay
≥99% (GC)
assay
≥95%
form
liquid
form
liquid
pH
7
pH
7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexane
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26.00 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review