Kluczowe dokumenty
139386
Hexane
≥99%, suitable for GC/MS, suitable for EPA 1613, ReagentPlus®
Synonim(y):
n-Hexane
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hexane, ReagentPlus®, ≥99%
agency
suitable for EPA 1613
Poziom jakości
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
metody
GC/MS: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- GC/MS (Gas Chromatography/Mass Spectrometry) characterization of essential oils isolated from various origins.
- As solvent for the preparation of samples and standards during chromatographic studies.
Hexane may be used as a solvent in the detection of rubrene, using normal phase high performance liquid chromatography. It may also be used as an extraction solvent to concentrate the analytes like synthetic cannabinoids of the aminoalkylindole type and methanandamide in serum, followed by separation using liquid chromatography coupled with tandem-mass spectrometry.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.