Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł 1342,50 zł |
Informacje o tej pozycji
839,00 zł
Quality Segment
assay
99.995% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
reaction suitability
core: nickel
density
1.798 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Ni]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ni.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- To form a Ni(II) Schiff base complex on magnetic nanoparticles, which serves as a nanocatalyst for producing 3,4-dihydropyrimidine-2(1H)-ones through a solvent-free Biginelli reaction.
- Precursor to prepare a nickel-containing solution for decorating CeO₂ nanostructures, resulting in NiO/CeO₂ nanocomposites
- In the electrospinning synthesis of Ni-decorated carbon nanofibers (Ni-CNFs), for potential applications in magnetic devices, microwave absorbers, supercapacitors, and batteries.
Features and Benefits
- Nickel(II) acetate tetrahydrate, 99.995% purity is vital for solar cell performance, as impurities can harm carrier recombination, charge transport, and overall device stability.
- Analyzing 32 elements at ppm levels, particularly heavy metals like lead, cadmium, and arsenic, ensures optimal performance.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.995% trace metals basis | description purum p.a., ≥99.0% (KT) | description 99.999% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| assay 99.995% trace metals basis | assay ≥99.0% (KT) | assay 99.999% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| form powder, crystals or chunks | form powder or crystals | form crystals and lumps | form powder or crystals |
| density 1.798 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.798 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| reaction suitability core: nickel | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: cobalt | reaction suitability reagent type: catalyst, reaction type: C-H Activation, core: silver |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II) acetate tetrahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6018-89-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?