Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 551,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-170-1
Beilstein/REAXYS Number:
1904392
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
743 °F
refractive index
n
bp
183 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccccc1CC
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
KVNYFPKFSJIPBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Diethylbenzene can be used as a reactant in the preparation of pseudocyclic diaryliodonium triflates, 5,6-disubstituted indanone intermediates via intramolecular Friedel-Crafts alkylation, dibromide intermediates via radical bromination, and in the dehydrogenative C-H/C-H arylation of indolines[1].
Application
- Attraction of adult Harmonia axyridis to volatiles of the insectary plant Cnidium monnieri: This study investigates the attraction of the beetle Harmonia axyridis to 1,2-diethylbenzene, indicating potential uses in biological control strategies (Zhiping et al., 2020).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Diethylbenzene
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?