Kluczowe dokumenty
14304
Sodium tungstate dihydrate
purum, ≥99%
Synonim(y):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥99%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tungsten
zanieczyszczenia
≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp
698 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤20 mg/kg
Mo: ≤100 mg/kg
ciąg SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
Klucz InChI
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)