Przejdź do
72069
Sodium tungstate dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Tungstic acid sodium salt dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2WO4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-743-4
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
346,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
698 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.120, λ: 280 nm Amax: ≤0.035
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Sodium tungstate dihydrate is a sodium salt of tungstic acid, which occurs as white colorless crystals.
Application
Sodium tungstate dihydrate has been used in bioluminescence assays and to synthesize polycrystalline samples.
Other Notes
Stain in electron microscopy (nucleic acids, certain glycoproteins); Protein precipitant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2233362233361.06672
form
crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystals
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98% (thermogravimetric)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
730 g/L
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
Mo: ≤0.001%, heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Mo: ≤0.001%, heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.002%, N: ≤0.005%, excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
form
crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystals
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98% (thermogravimetric)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
730 g/L
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg
cation traces
Mo: ≤0.001%, heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Mo: ≤0.001%, heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.002%, N: ≤0.005%, excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tungstate dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)